Få mere at vide
25-Hydroxy Cholesterol-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 25-Hydroxycholesterol-26,26,26,27,27,27-d6 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H46O2/c1-18(7-6-14-25(2,3)29)22-10-11-23-21-9-8-19-17-20(28)12-15-26(19,4)24(21)13-16-27(22,23)5/h8,18,20-24,28-29H,6-7,9-17H2,1-5H3/t18-,20+,21+,22-,23+,24+,26+,27-/m1/s1/i2D3,3D3 |
| Formel vægt | 408.3874 |