missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

25-Desacetyl Rifapentin, TRC

Artikelnummer. 30368661
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368661 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368661 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28872010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 25-Desacetyl Rifapentin
CAS 79039-56-8
Molekylær formel C45 H62 N4 O11
Mængde 10 mg
Synonym 25-Desacetylrifapentine, Rifamycin, 3-[[(4-cyclopentyl-1-piperazinyl)imino]methyl]-25-O-deacetyl-, 2,7-(Epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-b]furan, rifamycin deriv., 3-[[(4-Cyclopentyl-1-piperazinyl)imino]methyl]-25-O-deacetylrifamycin, 25-Deacetylrifapentine, 25-Desacetyl rifapentin, L 14583
InChI formel InChI=1S/C45H62N4O11/c1-23-12-11-13-24(2)44(57)47-35-30(22-46-49-19-17-48(18-20-49)29-14-9-10-15-29)40(54)32-33(41(35)55)39(53)28(6)42-34(32)43(56)45(7,60-42)59-21-16-31(58-8)25(3)37(51)27(5)38(52)26(4)36(23)50/h11-13,16,21-23,25-27,29,31,36-38,50-55H,9-10,14-15,17-20H2,1-8H3,(H,47,57)/b12-11+,21-16+,24-13-,46-22+/t23-,25+,26+,27-,31-,36-,37+,38+,45?/m0/s1
SMIL CO[C@H]1\C=C\OC2(C)Oc3c(C)c(O)c4c(O)c(NC(=O)\C(=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H]1C)\C)c(\C=N\N5CCN(CC5)C6CCCC6)c(O)c4c3C2=O
Molekylvægt (g/mol) 834.99
Formel vægt 834.4415
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.