Få mere at vide
25-Deacetyl-21-acetyl Rifampicin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 25-Deacetyl-21-acetyl Rifampicin |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C43H58N4O12/c1-21-12-11-13-22(2)42(55)45-33-28(20-44-47-17-15-46(9)16-18-47)37(52)30-31(38(33)53)36(51)26(6)40-32(30)41(54)43(8,59-40)57-19-14-29(56-10)23(3)34(49)24(4)35(50)25(5)39(21)58-27(7)48/h11-14,19-21,23-25,29,34-35,39,49-53H,15-18H2,1-10H3,(H,45,55)/b12-11+,19-14+,22-13+,44-20+/t21-,23-,24-,25-,29-,34+,35+,39+,43-/m1/s1 |
| Formel vægt | 822.4051 |