Få mere at vide
25-Cyclohexyl-4'-O-de(2,6-dideoxy-3-O-methyl-a-L-arabino-hexopyranosyl)-5-demethoxy-25-de(1-methylpropyl)-5-oxo-avermectin A1a, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 25-Cyclohexyl-4'-O-de(2,6-dideoxy-3-O-methyl-alpha-L-arabino-hexopyranosyl)-5-demethoxy-25-de(1-methylpropyl)-5-oxo-avermectin A1a |
| CAS | 404578-37-6 |
| Molekylær formel | C43H60O11 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C43H60O11/c1-24-11-10-14-30-23-49-40-36(44)27(4)19-33(43(30,40)47)41(46)51-32-20-31(16-15-25(2)38(24)52-35-21-34(48-6)37(45)28(5)50-35)53-42(22-32)18-17-26(3)39(54-42)29-12-8-7-9-13-29/h10-11,14-15,17-19,24,26,28-29,31-35,37-40,45,47H,7-9,12-13,16,20-23H2,1-6H3/b11-10+,25-15+,30-14+/t24-,26-,28-,31+,32-,33-,34-,35-,37-,38-,39-,40+,42+,43+/m0/s1 |
| SMIL | C/C([C@@H](O[C@@]1([H])C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O1)[C@@H](C)/C=C/C=C(CO2)/[C@@]([C@@]2([H])C(C(C)=C3)=O)(O)[C@]3([H])C4=O)=C\C[C@@]5(C[C@H](O4)C[C@@]6(O[C@@](C7CCCCC7)([H])[C@@H](C)C=C6)O5)[H] |
| IUPAC navn | (2S,2a'E,2a1'S,4'E,5S,6R,6'S,7'S,8'E,11'R,15'S,17a'R,20a'S)-6-cyclohexyl-2a1'-hydroxy-7'-(((2R,4S,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5,6',8',19'-tetramethyl-2a1',5,6,6',7',10',11',14',15',20a'-decahydro-2'H,17'H-spiro[pyran-2,13'-[11,15]methano[1,5]dioxacyclooctadecino[9,8,7-cd]benzofuran]-17',20'(17a'H)-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 752.93 |
| Formel vægt | 752.41 |