Få mere at vide
24 komponentblanding i dimethylsulfoxid, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
1 mL
Beskrivelse
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| 1-butanol | 71-36-3 | 1000 μg/ml |
| 1-Pentanol | 71-41-0 | 1000 μg/ml |
| 1-propanol | 71-23-8 | 1000 μg/ml |
| 2-butanol | 78-92-2 | 1000 μg/ml |
| 2-Butanon | 78-93-3 | 1000 μg/ml |
| 2-methyl-1-propanol | 78-83-1 | 1000 μg/ml |
| 2-propanol (isopropanol, isopropylalkohol) | 67-63-0 | 1000 μg/ml |
| 3-Methyl-1-butanol | 123-51-3 | 1000 μg/ml |
| 4-methyl-2-pentanon | 108-10-1 | 1000 μg/ml |
| Acetone | 67-64-1 | 1000 μg/ml |
| Anisol | 100-66-3 | 1000 μg/ml |
| Butylacetat | 123-86-4 | 1000 μg/ml |
| Ethanol | 64-17-5 | 1000 μg/ml |
| Ether | 60-29-7 | 1000 μg/ml |
| Ethylacetat | 141-78-6 | 1000 μg/ml |
| Ethylformiat | 109-94-4 | 1000 μg/ml |
| Isobutylacetat | 110-19-0 | 1000 μg/ml |
| Isopropylacetat | 108-21-4 | 1000 μg/ml |
| Isopropylbenzen | 98-82-8 | 1000 μg/ml |
| Methylacetat | 79-20-9 | 1000 μg/ml |
| n-heptan | 142-82-5 | 1000 μg/ml |
| n-pentan | 109-66-0 | 1000 μg/ml |
| Propylacetat | 109-60-4 | 1000 μg/ml |
| tert-butylmethylether | 1634-04-4 | 1000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 24 Component Mix in Dimethyl Sulfoxide |
| Navn note | USP 467 Standard |
| Emballage | 2 ml ravfarvet præpareret glasampule |
| CAS | 71-36-3, 71-41-0, 71-23-8, 78-92-2, 78-93-3 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Eksplosionsgrænse | 1.8% (volume); 63% (volume) |
| Tændingspunkt | 270°C |
| Damptryk | 2.5 hPA (20°C) |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Butanol; 1-Pentanol; 1-Propanol; 2-Butanol; 2-Butanone; more |
| Tæthed | 1.1g/cm3 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Stock VOA
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: dimethyl sulfoxide,ethanol, isopropylbenzene, 4-methylpentan-2-one, Methyl-tert-butyl ether
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug