Få mere at vide
Applied Biosystems™ 25-bp DNA-stige
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
50μ g
Beskrivelse
- 25-bp DNA Ladder er designet til dimensionering af dobbeltstrenget DNA i området fra 25 til 2.500 bp. Den består af 13 individuelle kromatografioprensede DNA-fragmenter og har referencebånd på 2000, 150 og 25 bp for nem orientering.
- 25-bp DNA Ladder er ideel til adskillelse på 1-4% agarosegeler.
- Skarpe, klare —båndkromatografi rensede fragmenter for ensartede og pålidelige resultater
- Designet med Applied Biosystems mikroarrays in mind —bands blev designet til at fungere med flere Applied Biosystems microarray platforme inklusiv CytoScan , Axiom og OncoScan platforme
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •1 x 0,5 mL 25 bp DNA-stige, opbevares ved -20 °C •1 x 0,5 mL 6X Orange DNA Loading Dye, opbevares ved -20 °C |
| Koncentration | 6X |
| Gel Type | Agarose |
| Produkttype | DNA-stige |
| Klar til at indlæse | Nej |
| Størrelsesområde | 25 til 2500 bp |
| Gel kompatibilitet | Agarose Geler, E-Gel™ 48, E-Gel™ 96, TBE Gels, TBE-Urea Gels |
| Mængde | 50μ g |
| Forsendelsestilstand | Tøris |