Få mere at vide
25% Biodiesel/75% High Cetane Diesel Fuel, v/v, VHG™
Beskrivelse
25% Biodiesel/75% High Cetane Diesel Fuel, v/v
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bio Diesel Fuel |
| CAS | 870530-78-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bio Diesel Fuel |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Koncentration | 25% |
| Synonym | Diesel fuel substitutes, biodiesel, B 10, B 10 biofuel, B 100, B 100 biofuel, B 20, B 20 biofuel, B 5, B 5 biofuel, B 50, B 50 biofuel, Biodiesel, Biofuels, biodiesel, Biodiesel fuel |
| IUPAC navn | Biodiesel Fuel |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | High Cetane Diesel Fuel/Biodiesel |
| Mængde | 20 ml |