Få mere at vide
25,26-Dihydroxyvitamin D3, MedChemExpress
Artikelnummer. 16449397
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16449397 5 mg -
16441559 1 mg 1mg
16426858 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16449397 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15830
MedChemExpress 25,26-Dihydroxyvitamin D3(25,26-dihydroxycholecalciferol) is a metabolite of vitamin D3 with intestinal calcium transport activity.
25,26-Dihydroxyvitamin D3(25,26-dihydroxycholecalciferol) is a metabolite of vitamin D3 with intestinal calcium transport activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 25,26-Dihydroxyvitamin D3
CAS 29261-12-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H44O3
Mængde 5 mg
Synonym 25,26-Dihydroxycholecalciferol
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (240.02 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@@H]([C@H]1CC[C@@]2([H])/C(CCC[C@]12C)=C/C=C3C(CC[C@H](O)C\3)=C)CCCC(O)(C)CO
Molekylvægt (g/mol) 416.64
Formel vægt 416.64
Procent renhed 98.08%
Grad Research
Fysisk form Solid