Få mere at vide
(24S)-MC 976, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441499
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16441499 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 16441499 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15267B
MedChemExpress (24S)-MC 976 is a Vitamin D3 derivative.
(24S)-MC 976 is a Vitamin D3 derivative.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (24S)-MC 976
CAS 112849-14-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H42O3
Mængde 1 mg
SMIL C=C1[C@@H](O)C[C@H](O)C/C1=C/C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](CC[C@H](O)C4CC4)C)([H])[C@]3(C)CCC/2
Molekylvægt (g/mol) 414.62
Formel vægt 414.62
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism