Få mere at vide
24R-Calcipotriol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16411499
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16411499 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 16411499 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15266
MedChemExpress 24R-Calcipotriol(PRI 2202) is an impurity of Calcipotriol; Calcipotriol (MC 903; Calcipotriene) is a ligand of VDR-like receptors.
24R-Calcipotriol(PRI 2202) is an impurity of Calcipotriol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 24R-Calcipotriol
CAS 112827-99-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H40O3
Mængde 1 mg
Synonym PRI 2202 Impurity D of Calcipotriol
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (242.37 mM)
SMIL O[C@H]1C[C@H](O)C(/C(C1)=C\C=C2[C@]3([H])CC[C@H]([C@H](C)/C=C/[C@@H](C4CC4)O)[C@@]3(C)CCC\2)=C
Molekylvægt (g/mol) 412.6
Formel vægt 412.6
Grad Research
Fysisk form Solid