Få mere at vide
Fisherbrand™ 24 mm PP skruetætning, hvid, lukket top, 24-400 gevind, samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Neutral, Hvid
Hvid, Grå, Rød
Sølv, Hvid
Sort, Hvid
Materiale (liner):
PTFE/Butyl
PTFE/EPDM
Silikone/PTFE
Silikone/aluminium
Tykkelse (metrisk):
2 mm
2,5 mm
3 mm
3,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | PTFE/EPDM |
| Farve | Sort, Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 24 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 2 mm |
| Type | Skruelåg |