Få mere at vide
Fisherbrand™ 24 mm PP skruetætning, hvid, centerhul, 24-400 gevind, samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Grå, Rød, Hvid
Hvid, Beige
Materiale (liner):
PTFE/Butyl
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
2,5 mm
3,2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | PTFE/Butyl |
| Farve | Grå, Rød, Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 24 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 2,5 mm |
| Type | Skruelåg |