Få mere at vide
Fisherbrand™ 24 mm PP skruetætning, hvid, centerhul, 24-400 gevind, samlet septum
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Silikone/PTFE |
| Farve | Hvid, Beige |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 24 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 3,2 mm |
| Lukkestørrelse | 24 mm |
| Til brug med (udstyr) | 24-400 hætteglas med skruegevind |
| Grønne funktioner | ACT Ecolabel (Sølv) |
| Vis mere |