Få mere at vide
Fisherbrand™ 24 mm PP skruetætning, limet, hvid, 24-400 gevind, samlet septum
Artikelnummer. p-7113948 Shop alle Fisherbrand produkter
Type:
Centerhulsskruelåg
Skruelåg med fast top
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10729454
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering.
  • Brugsklare kombinationstætninger
  • Ingen tidskrævende og besværlig montering
  • Ingen forurening af foringen med sved/fedt, normalt forårsaget af manuel montering
  • Hvide 24-400 kapsler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Beige, Neutral, Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 24 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Opbevaring
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 3.2 mm
Type Centerhulsskruelåg
Lukkestørrelse 24 mm
Til brug med (udstyr) 24-400 hætteglas med skruegevind