Få mere at vide
Fisherbrand™ 24 mm PP skruetætning, limet, hvid, 24-400 gevind, samlet septum
Artikelnummer. 11778266 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Produkttype:
Centerhulsskruelåg
Skruelåg med fast top
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
11778266 Skruelåg med fast top Pakke med 1000
10729454 Centerhulsskruelåg -
10132322 Skruelåg med fast top Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11778266
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering.
  • Brugsklare kombinationstætninger
  • Ingen tidskrævende og besværlig montering
  • Ingen forurening af foringen med sved/fedt, normalt forårsaget af manuel montering
  • Hvide 24-400 kapsler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Beige, Neutral, Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 24 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Opbevaring
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 3.2 mm
Produkttype Skruelåg med fast top