Få mere at vide
Fisherbrand™ 24mm PP skruelåg, hvid, 24-400 gevind
Artikelnummer. 10590053 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Produkttype:
Centerhulskruedæksel
Lukket topskruelåg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
10590053 Centerhulskruedæksel Pakke med 100
10759644 Lukket topskruelåg Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10590053
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • 24mm PP skruelåg
  • Hvid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 24 mm
Materiale Polypropylen
Mængde 100
Lukkestørrelse ND24
Produkttype Centerhulskruedæksel