Beskrivelse
- Damebukser i 100 % bomuld velegnet til industriel vask
- En sidelomme med skjult trykknapper
- Elastisk linning
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | 46 |
| Køn | Kvinders |
| Produkttype | Bukser til generelle formål |
| Materiale | Bomuld |
| Farve | Hvid |
| Ankel stil | Lige |
| Sømtype | Tapet |
| Antal lommer | 1 |
| Talje stil | Elastik |