Få mere at vide
Tygon 2475 Blødgørerfri termoplastisk slange
Artikelnummer. 30054376 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
1 tomme
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre:
1 tomme
1-3/8 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
7/16 tommer
7/8 tommer.
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre
30054376 5/16 tommer 7/16 tommer
30053315 1/4 tommer 3/8 tommer
30054354 1/16 tommer. 3/16 tommer
30053182 5/8 tommer. 7/8 tommer.
30054076 1/2 tomme. 3/4 tommer
30053936 1/8 tommer 1/4 tommer
30053354 3/16 tommer 5/16 tommer
30053672 1 tomme 1-3/8 tommer.
30053699 3/4 tommer 1 tomme
30054221 3/8 tommer 1/2 tomme.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 30054376 Leverandør Tygon Leverandørnr. ACG00022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1875.00 DKK
    1701.74 DKK / 15m
    Spare 173.26 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Modstandsdygtig over for aggressive syrer, baser og opløsningsmidler
Lav gasgennemtrængning. Glat indre overflade forhindrer partikelindfangning. Fri for tilsatte blødgørere eller olier. Møder USP Klasse VI kriterier. Ideel til generelle formål, laboratorie- og engangsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tilgængelig for at hjælpe med valg af slanger
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP
Diameter (engelsk) Indre 5/16 tommer
Materiale Tygon 2475
Diameter (engelsk) Ydre 7/16 tommer
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Steriliseringsmetode Ja
Farve Klar