Få mere at vide
HUBER Ministat 240w Kølevarmebadscirkulator
Artikelnummer. 13331809
Højde (metrisk):
516 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13331809
Brand: HUBER 2016.0006.01
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De mindste kølecirkulatorer i verden, som kan placeres i et stinkskab eller inde i tekniske anlæg. Ministater er små, men giver tilstrækkelig effekt til kontrol af fotometre, refraktometre, viskosimetre, destillationsapparater, reaktionsbeholdere, minianlæg.
Ministat 240w med controller 'Pilot ONE'
  • Kølende/varmende cirkulationsbad
  • Temperaturområde: -45 °C til 200 °C
  • Kølekapacitet (20 °C): 0,6kW
  • Kølekapacitet (0 °C): 0,55kW
  • Kølekapacitet (-40 °C): 0,05kW
  • Varmekapacitet: 1,8-2,1 kW
  • Trykpumpe maks.: 22 l/min / 0,7 bar
  • Sugepumpe maks.: 16 l/min / 0,4 bar
  • Pumpetilslutning: M16 x 1 han
  • Strømforsyning: 220-240V 1∼ /2∼ 50/60Hz. Med naturligt kølemiddel.
Tekniske data
Kølekapacitet 100 °C ved 0,6 kW, 20 °C ved 0,6 kW, 0 °C ved 0,55 °CkW, til 10 °C ved 0,42 °CkW, til 20 °C (ved 0,35 k)
Pumpetype Cirkulation
Temperaturområde -45 °C til +200 °C
Vise TFT
Funktioner TFT berøringsskærm, E-grade funktion, integreret programmør, USB-inferans, Ethernet-inferans, RS232-inferans, Plug and Play-kontrolteknologi, kompatibel med spycontrol, nem betjeningskoncept, beskyttelse sikkerhedsfunktion, naturligt kølemiddel
Varmekapacitet 1.8-2.1 kW
Model- Ministat 240 W
Pumpekapacitet 22 l/min; 0,7 bar Tryk, 16 L/min; 0,4 bar sug
Sikkerhedsklasse 3/FL
Temperaturstabilitet ±0,02 °C
garanti 3 år for aftagelige (Plug & Play) elektroniske regulatorer, 2 år for koslash;lekomponenter, 1 år for mekaniske og elektriske komponenter
Bredde (metrisk) 300 mm
Højde (metrisk) 516 mm
Vægt (metrisk) 41 kg
Spænding 220/240 V
Frekvens 50/60 Hz