Få mere at vide
HUBER Ministat 240 Kølevarmebadscirkulator
Spænding:
220/240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Små dimensioner gør det muligt at placere Ministats i de mindste rum, for eksempel i et laboratoriesøgskab eller inde i et teknisk anlæg. På trods af deres minimale størrelse er systemerne omfattende udstyret og tilbyder tilstrækkelig ydeevne til temperaturkontrol af fotometre, refraktometre, viskosimeter, destillationsapparater, reaktionsbeholdere og minianlæg. Badeåbning gør det muligt at termoregulere objekter direkte i et termostatbad. En kraftig tryk-/sugepumpe med trinløst styret omdrejningstal sikrer optimal cirkulation. Det maksimale tryk kan også reguleres af en valgfri tryksensor, hvilket betyder, at følsomme glasreaktorer og apparater pålideligt kan beskyttes mod brud. Derudover tilbyder ministaterne“ Professionel” niveau Pilot ONE-controller som standard med TFT-farvedisplay og komfortabel førervejledning. Analoge forbindelser i henhold til NAMUR er tilgængelige via det valgfrie Com.G@te-modul, hvilket gør det muligt for ministats at integrere i anlægs- og processtyringssystemer.
Ministat 240 med controller 'Pilot ONE'
Ministat 240 med controller 'Pilot ONE'
- Kølende/varmende cirkulationsbad
- Temperaturområde: -45 °C til 200 °C
- Kølekapacitet (20 °C): 0,6kW
- Kølekapacitet (0 °C): 0,55kW
- Kølekapacitet (-40 °C): 0,05kW
- Varmekapacitet: 1,8 - 2,1 kW
- Trykpumpe maks.: 22 l/min / 0,7 bar
- Sugepumpe maks.: 16 l/min / 0,4 bar
- Pumpetilslutning: M16 x 1 han
- Strømforsyning: 220-240V 1∼ /2∼ 50/60 Hz. Med naturligt kølemiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kølekapacitet | 100 °C ved 0,6 kW, 20 °C ved 0,6 kW, 0 °C ved 0,55 °CkW, til 10 °C ved 0,42 °CkW, til 20 °C (ved 0,35 kw) |
| Pumpetype | Cirkulation |
| Temperaturområde | -45 °C til +200 °C |
| Vise | TFT |
| Funktioner | TFT berøringsskærm, E-grade funktion, integreret programmør, USB-inferans, Ethernet-inferans, RS232-inferans, Plug and Play-kontrolteknologi, kompatibel med spycontrol, nem betjeningskoncept, beskyttelse sikkerhedsfunktion, naturligt kølemiddel |
| Varmekapacitet | 1.8-2.1 kW |
| Model- | Minister 240 |
| Pumpekapacitet | 22 l/min; 0,7 bar Tryk, 16 L/min; 0,4 bar sug |
| Sikkerhedsklasse | 3/FL |
| Temperaturstabilitet | ±0,02 °C |
| Vis mere |