Få mere at vide
BRAND™ 24-brønds indsats 2i1, PET-membran
Artikelnummer. p-7156868 Shop alle Brand produkter
Porestørrelse:
0,4μ m
8μ m
nr. pr. pakke:
4 x 12
48 x 1
Unit Size:
Pakke med 48
Product Code. 16104957
Brand: BRAND™ 782710
Only null left
Add to basket
Add to basket
De cellGrade™ plus overflade af membranerne sikrer fremragende cellevedhæftning og vækst. De meget transparente membraner giver dig god synlighed af dine cellekulturer, og den høje poretæthed bidrager til god permeabilitet.
  • Brug indsatser i hængende eller stående stilling
  • Til 24-brøndstallerkener eller kulturretter
  • Opnå ensartet og kontrolleret cellevækst på grund af overfladebehandling, uden belægninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt 24-brønds indsats 2i1, PET-membran 0,4μ m
Materiale PET
Porestørrelse 0,4μ m
nr. pr. pakke 48 x 1
Sterilitet Steril
Antal Wells 24