Få mere at vide
BRAND™ 24-brønds indsats 2i1, PET-membran
Artikelnummer. 16104957 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Porestørrelse:
0,4μ m
8μ m
nr. pr. pakke:
4 x 12
48 x 1
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse nr. pr. pakke unitSize
16104957 0,4μ m 48 x 1 Pakke med 48
16114957 0,4μ m 4 x 12 -
16124957 8μ m 48 x 1 Pakke med 48
16134957 8μ m 4 x 12 Pakke med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16104957 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 782710
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De cellGrade™ plus overflade af membranerne sikrer fremragende cellevedhæftning og vækst. De meget transparente membraner giver dig god synlighed af dine cellekulturer, og den høje poretæthed bidrager til god permeabilitet.
  • Brug indsatser i hængende eller stående stilling
  • Til 24-brøndstallerkener eller kulturretter
  • Opnå ensartet og kontrolleret cellevækst på grund af overfladebehandling, uden belægninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 24-brønds indsats 2i1, PET-membran 0,4μ m
Materiale PET
Porestørrelse 0,4μ m
nr. pr. pakke 48 x 1
Sterilitet Steril
Antal Wells 24