Få mere at vide
BRAND™ 24-brønds indsats 2i1, PC-membran
Artikelnummer. 16184947 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Porestørrelse:
0,4μ m
8 μm
8μ m
nr. pr. pakke:
4 x 12
48 x 1
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
16184947 8μ m 48 x 1 -
16164947 0,4μ m 48 x 1 -
16174947 0,4μ m 4 x 12 Pakke med 48
16194947 8 μm 4 x 12 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16184947 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 782706
Forventet forsendelse: 10-11-2026
De cellGrade™ plus overflade af membranerne sikrer fremragende cellevedhæftning og vækst. De meget transparente membraner giver dig god synlighed af dine cellekulturer, og den høje poretæthed bidrager til god permeabilitet.
  • Brug indsatser i hængende eller stående stilling
  • Til 24-brøndstallerkener eller kulturretter
  • Opnå ensartet og kontrolleret cellevækst på grund af overfladebehandling, uden belægninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 24-brønds indsats 2i1, PC-membran 8μ m
Materiale Polycarbonat
Porestørrelse 8μ m
nr. pr. pakke 48 x 1
Sterilitet Steril
Antal Wells 24