Få mere at vide
Fisherbrand™ Meker sikkerhedsbrænder til LP-gas, 24 mm
Artikelnummer. 12882144 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Gas type:
LPG
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Gas type Pakningsstørrelse
12882144 LPG Hver
1 options
Artikelnummer. 12882144
Forventet forsendelse: 26-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Leveres med en flammesvigtanordning, der lukker for gastilførslen til brænderen inden for cirka 20 sekunder efter, at flammen er slukket.
  • Alle sikkerhedsfunktioner er indeholdt i brænderen
  • Til brug med naturgas/metan
  • 12,7 mm diameter åbning
Tekniske data
Produkttype Meker Brænder
Gas type LPG
Diameter (metrisk) 24 mm
nr. pr. pakke 1 hv.