Få mere at vide
Thermo Scientific™ 24 LEB Selektivt Tillæg
:
24 LEB Selektivt Tillæg
Beskrivelse
Det 24 LEB selektive tillæg fra Oxoid omfatter ti hætteglas. Et hætteglas er påkrævet til 500 ml medium.
- Selektivt beriger Listeria monocytogenes og andre Listeria spp. fra fødevare- og miljøprøver
- Medium giver optimale vækstbetingelser for alle Listeria -arter til PCR-applikationer
- Specielt designet til brug med PCR-systemer, som f.eks Thermo Scientific™ SureTect™ molekylære assays for Listeria
Rutevejledning:
- Opløs fuldstændigt 21,75 g 24 LEB base pr. 500 ml destilleret vand
- Steriliser ved autoklavering ved 121° C i 15 min.
- Afkøl til 50° C
- Tilsæt aseptisk indholdet af et hætteglas med 24 LEB selektivt supplement pr. 500 ml medium, rekonstitueret som anvist
- Afkøl til stuetemperatur før brug, når den er lavet, opbevares medium ved 2 til 8° C i mørke
Teknik:
- Der henvises til BAX™ systembrugervejledning og produktindlæg til PCR-analyse L. monocytogenes 24E (QB8125C) og BAX™ system PCR-analyse Genus Listeria 24E (QB8135C) for brugsanvisning
Tekniske data
Tekniske data
| Udseende | Gul/orange pellet |
| Certificeringer/compliance | overholder ISO 11290-1:1997 standarder |
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Medietype | Dehydreret dyrkningsmedie |
| Til brug med (applikation) | Selektiv berigelse af Listeria sp fra fødevarer og miljøprøver |
| Emballagetype | badekar |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Arter | Listeria |