Få mere at vide
Sharpsafe™ 24 L Sharps beholder
Artikelnummer. 17601685
Skift visning
Lukningsfarve:
Blå
Gul
Lilla
Orange
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukningsfarve
17601685 Gul
17681675 Orange
17691675 Lilla
17611685 Blå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17601685 Leverandør Sharpsafe™ Leverandørnr. 51202431
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00 DKK
    77.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 28.40 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
VernaCare 5. generation Sharpsafe™ beholdere er fremstillet ved hjælp af vores genbrugsmateriale med lavt CO2-fodaftryk, hvilket giver en sikker og bæredygtig løsning på dine behov for affaldshåndtering af skarpe genstande.
  • Gennem at kæmpe for forandring og banebrydende produktinnovation er vi stolte over at have introduceret verdens første bæredygtige engangsbeholder til skarpe genstande på markedet.
  • Den generøse størrelse på 24 liter betyder, at den er særligt velegnet til områder, der genererer store mængder forurenet affald.
  • Den brede vandrette åbning sikrer nem bortskaffelse af store emner og tillader proportionelt større fyldning end tilsvarende vertikale fremføringsåbninger, og den store volumen på 24 liter giver øget omkostningseffektivitet i områder med høj brug.
  • Et gennemsigtigt låg og synlig påfyldningslinje hjælper med at sikre brugersikkerheden ved at tillade tydelig indikation af, hvornår påfyldningslinjen er nået.
  • Vores 24 liter Sharpsafe™ beholdere er specielt designet til at muliggøre sikker bortskaffelse af klinisk skarpe genstande og minimere risikoen for tilknyttede skader. Designet af vores produkter demonstrerer vores bevidst designede funktioner for at sikre vores brugeres sikkerhed. Vores fire hørbare klik-funktion bekræfter, at låget og bunden er samlet sikkert og er sikre at bruge. Den midlertidige og endelige lukning giver sikkerhed, når beholderen er i brug, og at der ikke kan tilføjes mere affald, når den endelige lukning er aktiveret, hvilket forhindrer potentielt spild og overfyldning.
  • Beholderne er designet med en stærk stiv krop og lavet af robust genbrugsmateriale af høj kvalitet, der forhindrer skarpe indtrængning gennem beholderens væg.
  • Egenskaber og fordele
    • Fremstillet af genbrugsmateriale med lavt CO2-fodaftryk
    • Halvgennemsigtigt låg - indholdet er synligt, når det er fyldt
    • Drejeligt sikkerhedsskjold sikrer sikker bortskaffelse.
    • Lukkeskjold lavet af 100% genbrugsmateriale
    • In-mold label - tilbyder permanent revisionsspor, som ikke kan fjernes.
    • Midlertidig& Endelig lukning funktion
    • Vandret fyldområde
    • Simpel 4 klik montering
    • Overholder nedenstående standarder
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 24 L
Certificeringer/compliance UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3291
Lukningsfarve Gul
Farve Grå
Dimensioner (L x B x H) 454 x 454 x 749 mm
Mængde 1 stk.
Til brug med (applikation) Sikker bortskaffelse af klinisk skarphed
Produkttype Sharps Container