Få mere at vide
24-hydroxybudesonid (blanding af diastereomerer), TRC
Artikelnummer. 30133744
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30133744 25 mg -
30008381 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30133744 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH83037025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
Molekylær formel C25H34O7
Molekylvægt (g/mol) 446.53
Synonym (11β,16α)-11,21-Dihydroxy-16,17-[(3-hydroxybutylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione
SMIL O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@@H]5C4(C(CO)=O)OC(CC(O)C)O5)=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 24-Hydroxybudesonide (Mixture of Diastereomers)