missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
24-epi-Castasterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 24-epi-Castasterone |
| CAS | 72050-71-6 |
| Molekylær formel | C28 H48 O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Ergostan-6-one, 2,3,22,23-tetrahydroxy-, (2α,3α,5α,22R,23R)-, (2α,3α,5α,22R,23R)-2,3,22,23-Tetrahydroxyergostan-6-one, 24-Epicastasterone, 24-epi-Castasterone, 24R-Epicastasterone |
| InChI formel | InChI=1S/C28H48O5/c1-14(2)15(3)25(32)26(33)16(4)18-7-8-19-17-11-22(29)21-12-23(30)24(31)13-28(21,6)20(17)9-10-27(18,19)5/h14-21,23-26,30-33H,7-13H2,1-6H3/t15-,16+,17+,18-,19+,20+,21-,23+,24-,25-,26-,27-,28-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC(=O)[C@H]4C[C@H](O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (2R,3S,5S,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5,6-dimethylheptan-2-yl]-2,3-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 464.678 |
| Formel vægt | 464.35 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?