Få mere at vide
Applied Biosystems™ 3500xL genetisk analysator 24-kapillærarray, 50 cm
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 array
Beskrivelse
De indvendigt ubelagte kapillærer leveres i formonterede sæt af 24 kapillærer pr. array, med en indbygget ramme for nem installation.
Ordreinfo
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Softwaretype | Fragmentanalyse |
| Kapillær længde | 50 cm |
| Indhold og opbevaring | Opbevar dette array ved omgivende temperatur. For detaljer om opbevaring af kapillarsystemet på og uden for instrumentet, se venligst Applied Biosystems Brugervejledning til 3500/3500xL Genetic Analyzer. |
| Oversigt | 24-kapillærarray, 50 cm kapillær, 125 min. Kørselstid, internt ubelagte kapillærer, fragmentanalyse, proteinkvalitetsanalyse, sekventeringsapplikationer, til brug med 3500xL genetisk analysator, stuetemperatur |
| Til brug med (applikation) | Proteinkvalitetsanalyse, Fragmentanalyse, Sekventering |
| Til brug med (udstyr) | 3500xL genetisk analysator |
| Længde (metrisk) | 50 cm (kapillær) |
| Produkttype | Genetisk analysator 24-kapillær array |
| Mængde | 1 array |
| Køretid | 125 min |
| Vis mere |