Få mere at vide
Applied Biosystems™ 3500xL genetisk analysator 24-kapillærarray, 36 cm
Artikelnummer. 15859836 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 Array
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
15859836 1 Array Hver
1 options
Artikelnummer. 15859836 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4404687
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges til fragmentanalyse og hurtige sekventeringsapplikationer.
De indvendigt ubelagte kapillærer leveres i formonterede sæt af 24 kapillærer pr. array, med en indbygget ramme for nem installation.
Ordreinfo
Hver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapillær længde 36 cm
Indhold og opbevaring Opbevar dette array ved omgivelsestemperatur. Se venligst din genetiske analysators vedligeholdelses-, fejlfindings- og referencevejledning for detaljer om opbevaring af kapillarsystemet på og uden for instrumentet.
Oversigt 24-kapillærarray, 36 cm kapillær, internt ubelagte kapillærer, applikationer til menneskelig identifikation, til brug med 3500xL genetisk analysator, stuetemperatur
Til brug med (udstyr) 3500xL genetisk analysator
Til brug med (applikation) Sekvensering, menneskelig identifikation
Produkttype 3500xL genetisk analysator
Mængde 1 Array