Få mere at vide
24,25-Dihydroxy Vitamin D2-d3 (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 24,25-Dihydroxy Vitamin D2 3-methyl-d3 (mixture of diastereomers) |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H44O3/c1-19-9-12-23(29)18-22(19)11-10-21-8-7-16-27(5)24(13-14-25(21)27)20(2)15-17-28(6,31)26(3,4)30/h10-11,15,17,20,23-25,29-31H,1,7-9,12-14,16,18H2,2-6H3/b17-15+,21-10+,22-11-/t20-,23+,24-,25+,27-,28?/m1/s1/i6D3 |
| Formel vægt | 431.3479 |