missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
24, 25-Dihydroxy VD3, MedChemExpress
Beskrivelse
24, 25-Dihydroxy VD3 is a compound closely related to 1,25-dihydroxyvitamin D3 and is the active form of vitamin D3.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 24, 25-Dihydroxy VD3 |
| CAS | 40013-87-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H44O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (120.01 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C=C1/C(C[C@@H](O)CC1)=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)CCC(O)C(C)(C)O)CC3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 416.64 |
| Formel vægt | 416.64 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?