Få mere at vide
24, 25-Dihydroxy VD2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478218
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16478218 10 mg
16411979 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16478218 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY76801
MedChemExpress 24, 25-Dihydroxy VD2 is a hydroxylated metabolite of Vitamin D2; a synthetic analog of Vitamin D.
24, 25-Dihydroxy VD2 is a hydroxylated metabolite of Vitamin D2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 24, 25-Dihydroxy VD2
CAS 58050-55-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H44O3
Mængde 10 mg
Synonym 24,25-Dihydroxy vitamin D2
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (233.29 mM; Need ultrasonic)
SMIL C=C1/C(C[C@@H](O)CC1)=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)/C=C/C(O)(C)C(C)(C)O)CC3
Molekylvægt (g/mol) 428.65
Formel vægt 428.65
Procent renhed 99.79%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism