missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

24,25-Dihydroxy Fusidic Acid, TRC

Artikelnummer. 30012402
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012402 100 mg
30008360 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012402 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD452840100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 80445-74-5
Molekylær formel C31 H50 O8
Molekylvægt (g/mol) 550.7239
Synonym 29-Nordammar-17(20)-en-21-oic acid, 16-(acetyloxy)-3,11,24,25-tetrahydroxy-, (3α,4α,8α,9β,11α,13α,14β,16β,17Z)- (9CI), 24,25-Dihydroxyfusidic acid, ent-(24SR,17Z)-16α-(Acetyloxy)-3β,11β,24,25-tetrahydroxy-4β,8,14-trimethyl-18-nor-5β,10α-cholest-17(20)-en-21-oic acid, 24,25-Dihydro-24,25-dihydroxyfusidic acid
IUPAC navn (2Z)-2-[(3R,4S,5S,8S,9S,10S,11R,13R,14S,16S)-16-acetyloxy-3,11-dihydroxy-4,8,10,14-tetramethyl-2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene]-5,6-dihydroxy-6-methylheptanoic acid
SMIL C[C@@H]1[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@]3(C)[C@H]2[C@H](O)C[C@H]4\C(=C(/CCC(O)C(C)(C)O)\C(=O)O)\[C@H](C[C@]34C)OC(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 24,25-Dihydroxy Fusidic Acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C31H50O8/c1-16-19-10-13-30(6)26(29(19,5)12-11-21(16)33)22(34)14-20-25(23(39-17(2)32)15-31(20,30)7)18(27(36)37)8-9-24(35)28(3,4)38/h16,19-24,26,33-35,38H,8-15H2,1-7H3,(H,36,37)/b25-18-/t16-,19-,20-,21+,22+,23-,24?,26-,29-,30-,31-/m0/s1
Formel vægt 550.3506
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.