missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(23Z)-delta5,23-Stigmastadienol, TRC

Artikelnummer. 30008793
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30008793 2.5 mg 2.5mg
30007892 1 mg -
17977334 0.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30008793 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS1210902.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 84621-35-2
Molekylær formel C29 H48 O
Molekylvægt (g/mol) 412.69
Synonym (3β,23Z)-Stigmasta-5,23-dien-3-ol, (23Z)-δ5,23-Stigmastadien-3β-ol
IUPAC navn (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(Z,1R)-4-ethyl-1,5-dimethyl-hex-3-enyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMIL CC\C(=C\C[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)\C(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (23Z)-delta5,23-Stigmastadienol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h9-10,19-20,23-27,30H,7-8,11-18H2,1-6H3/b21-9-/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Formel vægt 412.3705
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.