Få mere at vide
Moldex™ 2360 Series P100 partikelmaske med Ventex™ Ventil
Artikelnummer. 12362289
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12362289 1 stk. Pakke med 20
1 options
Artikelnummer. 12362289 Leverandør Moldex™ Leverandørnr. 236015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    450.12 DKK
    231.35 DKK / Pakke med 20
    Spare 218.77 DKK
    48% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
P100 partikelmaske med Ventex udåndingsventil tillader varm luft at slippe ud hurtigere for at give bæreren en køligere og lettere vejrtrækningsoplevelse.
Anvendelse
  • Anvendes i miljøer, hvor der gælder en OSHA-stofspecifik standard (bly, cadmium, arsen, MDA ) såvel som farmaceutisk fremstilling, konventionel og atomkraftproduktion, svejsning, skæring og metalstøbning
  • Design
    • Justerbare stofstropper sikrer en tætsiddende og behagelig pasform
    • Ventex ventil slipper den varme luft ud hurtigere, så arbejderne trækker vejret lettere og forbliver køligere
    • Blød ansigtspude i skum for ekstra komfort og ingen trykpunkter
    • Dura-Mesh™ skal modstår at kollapse ved regelmæssig brug og selv under varme og fugtige forhold
    • Konturstøbte næsebropakninger uden metalnæserem
    • Engangsbrug
    Må ikke anvendes mod koncentrationer af partikler, der overstiger den maksimale brugskoncentration eller 10X OSHA PEL, alt efter hvad der er lavere.
    Tekniske data
    Aerosol type P - Olietæt
    ANSI standard ANSI/ISEA 110-2003, afsnit 7.11.1
    Certificeringer (NIOSH) NIOSH 42 CFR 84, P100
    Farve Hvid
    Design Type Kop/støbt
    Engangs Engangsbrug
    Filtertype P100
    Materiale Dura-Mesh
    Produkttype Fladt foldet partikelrespirator
    Størrelse Mellem/stor
    Med udåndingsventil Ja
    Filtereffektivitet 99%
    Til brug med (applikation) Miljøer, hvor en OSHA-stofspecifik standard gælder (bly, cadmium, arsen, mda) såvel som farmaceutisk fremstilling, konventionel og atomkraftproduktion, svejsning, skæring og metalstøbning
    Model- 2360AP10
    Næsestykke Type Støbt næsebro
    Mængde 1 stk.
    Remfastgørelsestype Justerbare stofstropper
    FDA-godkendt kirurgisk maske Nej