Få mere at vide
Jenway™ 230V strømforsyning, EU-stik
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 230 V
- EU-stik
- Til brug med alle echem bænk modeller
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Strømforsyning, EU-stik |
| Spænding | 230 V |