Få mere at vide
Jenway™ 230V strømforsyning, blyholdigt EU-stik
Beskrivelse
- 230 V
- EU-stik af bly
- Til brug med alle echem bænk modeller
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Strømforsyning, blyholdigt EU-stik |
| Spænding | 230 V |