Få mere at vide
HUBER Ministat 230 Refrigerated Heating Bath Circulator
Artikelnummer. 13351539
Skift visning
Højde (metrisk):
476 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
13351539 476 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 13351539 Leverandør HUBER Leverandørnr. 2015.0005.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61055.00 DKK
    59930.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 1124.04 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
De mindste kølecirkulatorer i verden, som kan placeres i et stinkskab eller inde i tekniske anlæg. Ministater er små, men giver tilstrækkelig effekt til kontrol af fotometre, refraktometre, viskosimetre, destillationsapparater, reaktionsbeholdere, minianlæg.
  • Kølende/varmende cirkulationsbad
  • Pilot ONE regulator med Plug and Play-teknologi
  • Præcis temperaturkontrol
  • 5,7 tommer berøringsskærm og komfortabel menunavigation
  • Beskyttelse mod overtemperatur og lavt niveau
  • Sikkerhedsklasse III/FL (DIN 12876)
  • Kraftig tryk/sugepumpe
  • Programmør med kalender- og urfunktioner
  • Fem-punkts kalibrering
  • Pt100 sensortilslutning
  • Temperaturområde: -40°C til 200°C
  • Kølekapacitet (20°C): 0,42 kW
  • Kølekapacitet (0°C): 0,38 kW
  • Kølekapacitet (-40°C): 0,05 kW
  • Varmekapacitet: 1,6 - 2,1 kW
  • Trykpumpe maks.: 22 l/min / 0,7 bar
  • Sugepumpe maks.: 16 l/min / 0,4 bar
  • Pumpetilslutning: M16 x 1 han
Tekniske data
Kølekapacitet 100 °C ved 0,42 kW, 20 °C ved 0,42 kW, 0 °C ved 0,38 kW, til 10 °C ved 0,33 kW, til 20 °C (ved 0,25 kW)
Pumpetype Cirkulation
Temperaturområde -40 °C til +200 °C
Vise TFT
Funktioner TFT berøringsskærm, E-grade funktion, integreret programmør, USB-inferans, Ethernet-inferans, RS232-inferans, Plug and Play-kontrolteknologi, kompatibel med spycontrol, nem betjeningskoncept, beskyttelse sikkerhedsfunktion, naturligt kølemiddel
Varmekapacitet 1.6 - 2.1 kW
Model- Minister 230
Pumpekapacitet 22 l/min; 0,7 bars tryk, 16 l/min; 0,4 bar sug
Sikkerhedsklasse 3/FL
Temperaturstabilitet ±0,02 °C
garanti 3 år for aftagelige (Plug & Play) elektroniske regulatorer, 2 år for koslash;lekomponenter, 1 år for mekaniske og elektriske komponenter
Bredde (metrisk) 255 mm
Højde (metrisk) 476 mm
Vægt (metrisk) 37 kg
Spænding 208/240 V
Frekvens 50/60 Hz