Få mere at vide
Fisherbrand™ 23.4mm Septum for SCHOTT Screw Caps
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Beige, Fløde
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Septa |
| Farve | Beige, Fløde |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 23.4 mm |
| Materiale | PTFE, Silikone |
| Mængde | 1000 |
| Tykkelse (metrisk) | 3.2 mm |