Få mere at vide
22S-6b-Hydroxy Budesonide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 22S-6beta-Hydroxy Budesonide |
| CAS | 93861-51-9 |
| Molekylær formel | C25H34O7 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | [6β,11β,16α(S)]-16,17-[Butylidenebis(oxy)]-6,11,21-trihydroxy-pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34O7/c1-4-5-21-31-20-10-15-14-9-17(28)16-8-13(27)6-7-23(16,2)22(14)18(29)11-24(15,3)25(20,32-21)19(30)12-26/h6-8,14-15,17-18,20-22,26,28-29H,4-5,9-12H2,1-3H3/t14-,15-,17+,18-,20+,21-,22+,23-,24-,25+/m0/s1 |
| SMIL | O=C([C@]([C@@]1([H])C[C@@]2([H])[C@@](C[C@@H](O)C3=CC4=O)([H])[C@]([C@]3(C=C4)C)([H])[C@@H](O)C5)(O[C@@H](CCC)O1)[C@]25C)CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 446.53 |
| Formel vægt | 446.2305 |