missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(22R)-Budesonide, TRC

Artikelnummer. 30136327
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136327 5 mg
30133965 1 mg
30011748 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136327 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6895005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 51372-29-3
Molekylær formel C25 H34 O6
Molekylvægt (g/mol) 430.53
Synonym (11β,16α)-16,17-[(1R)-Butylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 16,17-[butylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxy-, [11β,16α(R)]-, (11β,16α)-16,17-[(1R)-Butylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv., (22R)-Budesonide, Dexbudesonide
IUPAC navn (1S,2S,4R,8S,9S,11S,12S,13R)-11-hydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-9,13-dimethyl-6-propyl-5,7-dioxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-14,17-dien-16-one
SMIL CCC[C@@H]1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (22R)-Budesonide
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C25H34O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-18,20-22,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21+,22+,23-,24-,25+/m0/s1
Formel vægt 430.2355
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.