Få mere at vide
Fisherbrand™ 22mm PE, Cap, Transparent, 6mm Center hole, 22 x 9.1mm, Assembled septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå gennemsigtig, Klarhed
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Silikone/PTFE |
| Farve | Blå gennemsigtig, Klarhed |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 22 mm |
| Materiale | Polyethylen |
| Til brug med (applikation) | Headspace |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 1.3 mm |
| Type | Snap Cap |