Få mere at vide
Fisherbrand™ 22 mm PE, hætte, gennemsigtig, 4,3 mm centerhul, 22 x 8,4 mm, samlet septum
Artikelnummer. 11869420 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Blå gennemsigtig, gennemsigtig, Transparent
Grå, Rød, Klarhed
Rød-orange, Klarhed
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Silikone/PTFE
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale (liner) unitSize
11869420 Rød-orange, Klarhed Naturgummi/TEF Pakke med 1000
11809430 Grå, Rød, Klarhed PTFE/Butyl Pakke med 1000
11879420 Blå gennemsigtig, gennemsigtig, Transparent Silikone/PTFE Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11869420
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering.
  • 22 mm
  • PE
  • Kasket
  • Center hul
  • Kombinationsforsegling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Naturgummi/TEF
Farve Rød-orange, Klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 22 mm
Materiale Polyethylen
Til brug med (applikation) Headspace
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1.3 mm
Produkttype Snap Cap