Få mere at vide
(22E)-Ergosta-4,6,8(14),22-tetraen-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (22E)-Ergosta-4,6,8(14),22-tetraen-3-one |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H40O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-10,17-20,24,26H,11-16H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,24+,26-,27-,28+/m0/s1 |
| Formel vægt | 392.3079 |