Få mere at vide
22Beta-Hydroxy Cholesterol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (22S)-22-Hydroxycholesterol |
| CAS | 22348-64-7 |
| Molekylær formel | C27 H46 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Cholest-5-ene-3,22-diol, (3β,22S)-, Cholest-5-ene-3β,22-diol, (20S,22S)- (8CI), (3β,22S)-Cholest-5-ene-3,22-diol, (22S)-22-Hydroxycholesterol, (22S)-Hydroxycholesterol, 22β-Hydroxycholesterol, Cholest-5-ene-3β,22(S)-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C27H46O2/c1-17(2)6-11-25(29)18(3)22-9-10-23-21-8-7-19-16-20(28)12-14-26(19,4)24(21)13-15-27(22,23)5/h7,17-18,20-25,28-29H,6,8-16H2,1-5H3/t18-,20-,21-,22+,23-,24-,25-,26-,27+/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)CC[C@H](O)[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (3S,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-[(2S,3S)-3-hydroxy-6-methylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 402.65 |
| Formel vægt | 402.3498 |