Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Vejepapirer
Artikelnummer. 10222231 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
90 x 115 mm
Artikelnummer. 10222231
Brand: Macherey-Nagel™ 186002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Garantier for, at vejede varer kan overføres uden tab. Macherey Nagel™ Vejepapir er gennemsigtigt og glat på begge sider.
  • Karakter MN 226
  • Kan bruges som erstatning for vejning af både
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 90 x 115 mm
Længde (metrisk) 90 mm
Mængde 100
Bredde (metrisk) 115 mm
Produkttype Vejepapir
Form Båd