Få mere at vide
Labcon™ 225 ml PerformR™ Centrifugerør
Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Beskrivelse
- Konisk centrifugerør
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Centrifugering til 8.000 x G
- Kan fryses til -80 °C
- Autoklaverbar
- Kapacitet: 225 ml
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-overensstemmelse |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukningsfarve | Blågrøn |
| Farve | Neutral |
| Kapacitet (metrisk) | 225 mL |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| nr. pr. pakke | 2 |
| Emballage | 2 / taske / 24 poser / kuffert |
| Vis mere |