Få mere at vide
Labcon™ 225 ml PerformR™ Centrifugerør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16604022 Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Artikelnummer. 16604022
Brand: Labcon™ 30818200009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med påsat flad integreret elastomer tætning skruelåg, sideinddelinger og skriveoverflade
  • Konisk centrifugerør
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Centrifugering til 8.000 x G
  • Kan fryses til -80 °C
  • Autoklaverbar
  • Kapacitet: 225 ml
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-overensstemmelse
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukningsfarve Blågrøn
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 225 mL
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
Til brug med Centrifuges, Rotators, Shakers
nr. pr. pakke 2
Emballage 2 / taske / 24 poser / kuffert
Mængde 2/pose
Sterilitet Ikke steril
Produktlinje PerformR™ Centrifugerør
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Cylindrisk
Længde (metrisk) 137 mm
Lukkestørrelse 29 mm
Rene krav ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic), Ultra low trace metals
Bund form Konisk
Lukketype Påsat flad skruelåg
Lukning inkluderet Ja
Skriveområde Ja
Uddannet Ja
Gradueringer 50 til 200 ml i intervaller på 25 ml
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 8,000 x g