Få mere at vide
Tenak™ 22 mm kryoboksdelere
Artikelnummer. 15200624 Shop alle TENAK produkter
Holder:
Hætteglas med 10 mm OD
Hætteglas med 10,25 mm OD
Hætteglas med 12 mm OD
Hætteglas med 13 mm OD
Hætteglas med 15,50 mm OD
Hætteglas med 17 mm OD
Hætteglas med 17,75 mm OD
Hætteglas med 7 mm OD
Hætteglas med 7,50 mm OD
Hætteglas med 8 mm OD
Hætteglas med 8,75 mm OD
Hætteglas med 9 mm OD
Hætteglas med 9,50 mm OD
Rør Array:
10 x 10 celler
12 x 12 celler
13 x 13 celler
14 x 14 celler
16 x 16 celler
7 x 7 celler
8 x 8 celler
9 x 9 celler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
Artikelnummer. 15200624
Brand: Tenak™ TE22675
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdelere til brug med 32 mm høje kryobokse.
  • Til brug i pap kryokasser
  • Indeholder kryogene hætteglas
  • Grid style divider
Tekniske data
Type Gitterdeler
Til brug med (udstyr) 32 mm høje kryobokse
Holder Hætteglas med 15,50 mm OD
Rør Array 8 x 8 celler
Højde (metrisk) 22 mm